(2,4-Diclorophenoxy)acetohidrazida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11078-25G
APOSOR11078-25GEA 190 EUR
APOSOR11078-25G
(2,4-Diclorophenoxy)acetohidrazida
(2,4-Diclorophenoxy)acetohidrazida
Formula: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COONHNH₂
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051972
Núm. CAS: 28236-62-6