7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110808-1G
APOSOR110808-1GEA 85.7 EUR
APOSOR110808-1G
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formula: C₉H₇BrN₂OS
MW: 271,134 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12032269
Núm. CAS: 1171927-51-7