Methyl 3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110896-1G
APOSOR110896-1GEA 383 EUR
APOSOR110896-1G
Methyl 3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Methyl 3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Formula: C₉H₇N₃O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27995618
Núm. CAS: 1823865-12-8