1-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110910-1G OR110910-250MG
APOSOR110910-1GEA 174 EUR
APOSOR110910-1G APOSOR110910-250MG
1-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)ethanone
1-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)ethanone
Formula: C₁₀H₇ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00661909
Núm. CAS: 1646-32-8