3-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR110912-1G
APOSOR110912-1GEA 433 EUR
APOSOR110912-1G
3-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)-1H-pyrazole
3-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₁H₇ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00112206
Núm. CAS: 852690-99-4