6,8-Dibromo-5-chloroquinazolin-4-ol

Proveedor: Apollo Scientific

OR111102-1G OR111102-250MG
APOSOR111102-1GEA 232 EUR
APOSOR111102-1G APOSOR111102-250MG
6,8-Dibromo-5-chloroquinazolin-4-ol
6,8-Dibromo-5-chloroquinazolin-4-ol
Formula: C₈H₃Br₂ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28954638
Núm. CAS: 1858241-98-1

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR