N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR111112-1G OR111112-5G
APOSOR111112-1GEA 59.6 EUR
APOSOR111112-1G APOSOR111112-5G
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
Formula: C₉H₁₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00229078
Núm. CAS: 7291-01-2

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR