5-Chloro-3-(morpholin-4-ylsulphonyl)pyridin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR111127-1G
APOSOR111127-1GEA 0 EUR
APOSOR111127-1G
5-Chloro-3-(morpholin-4-ylsulphonyl)pyridin-2-amine
5-Chloro-3-(morpholin-4-ylsulphonyl)pyridin-2-amine
Formula: C₉H₁₂ClN₃O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28954648
Núm. CAS: 1858255-77-2