Benzamidina clorhidrato hidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11123-25G
APOSOR11123-25GEA 29 EUR
APOSOR11123-25G
Benzamidina clorhidrato hidrato
Fenilamidina clorhidrato hidrato
Formula: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
Pto. de fusión: 82…85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066285
Núm. CAS: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4