Ethyl 2-methylimidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR111570-1G
APOSOR111570-1GEA 0 EUR
APOSOR111570-1G
Ethyl 2-methylimidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Ethyl 2-methylimidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₁N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05997359
Núm. CAS: 62772-70-7