2-(4-Nitrophenyl)acetohydrazide

Proveedor: Apollo Scientific

OR111618-10G OR111618-1G OR111618-5G
APOSOR111618-10GEA 741 EUR
APOSOR111618-10G APOSOR111618-1G APOSOR111618-5G
2-(4-Nitrophenyl)acetohydrazide
2-(4-Nitrophenyl)acetohydrazide
Formula: C₈H₉N₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01001352
Núm. CAS: 6144-81-6

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR