6-Bencilaminopurina

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR11257-100G OR11257-25G OR11257-5G
APOSOR11257-100GEA 50.9 EUR
APOSOR11257-100G APOSOR11257-25G APOSOR11257-5G
6-Bencilaminopurina
6-Bencilaminopurina
Formula: C₁₂H₁₁N₅
Pto. de fusión: 229…233 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005572
Núm. CAS: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR