6-Nitropicolinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11392-100MG OR11392-250MG
APOSOR11392-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR11392-100MG APOSOR11392-250MG
6-Nitropicolinic acid 95%
6-Nitropicolinic acid
Formula: C₆H₄N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114205
Núm. CAS: 26893-68-5