Ethyl-6-bromopicolinate 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Ethyl 6-bromopyridine-2-carboxylate

OR11544-25G OR11544-5G
APOSOR11544-25GEA 109 EUR
APOSOR11544-25G APOSOR11544-5G
Ethyl-6-bromopicolinate 98%
Ethyl-6-bromopicolinate
Formula: C₈H₈BrNO₂
MW: 230.0600 g/mol
Pto. de fusión: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116913
Núm. CAS: 21190-88-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR