5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR1170T-1G OR1170T-5G OR1170T-250MG
APOSOR1170T-1GEA 109 EUR
APOSOR1170T-1G APOSOR1170T-5G APOSOR1170T-250MG
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside 97%
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-ribofuranoside
Formula: C₉H₁₄N₄O₅
Pto. de fusión: 214…215 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00869751
Núm. CAS: 2627-69-2
EINECS: 220-097-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR