2-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR11727-1G
APOSOR11727-1GEA 197 EUR
APOSOR11727-1G
2-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride
2-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride
Formula: C₇H₁₅Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800596
Núm. CAS: 27483-92-7