4-(3-Bromobenzoyl)morpholine

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR11927-1G OR11927-5G OR11927-25G
APOSOR11927-1GEA 88.6 EUR
APOSOR11927-1G APOSOR11927-5G APOSOR11927-25G
4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
Formula: C₁₁H₁₂BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00194119
Núm. CAS: 153435-81-5

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR