2-Cloro-N-(2,3-dimetilfenil)acetamida
Proveedor: Apollo Scientific
OR12177-1G
APOSOR12177-1GEA 33.5 EUR
APOSOR12177-1G
2-Cloro-N-(2,3-dimetilfenil)acetamida
2-Cloro-N-(2,3-dimetilfenil)acetamida
Formula: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197,66 g/mol
Pto. de fusión: 135…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018895
Núm. CAS: 2564-07-0