2,4-Dibromo-1H-imidazole 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR1229-1G OR1229-250MG
APOSOR1229-1GEA 132 EUR
APOSOR1229-1G APOSOR1229-250MG
2,4-Dibromo-1H-imidazole 98%
2,4-Dibromo-1H-imidazole
Formula: C₃H₂Br₂N₂
Pto. de fusión: 193…198 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08741407
Núm. CAS: 64591-03-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR