Indoline-2-carboxylic acid, N-BOC protected 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12334-250MG
APOSOR12334-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR12334-250MG
Indoline-2-carboxylic acid, N-BOC protected 90%
Indoline-2-carboxylic acid, N-BOC protected
Formula: C₁₄H₁₇NO₄
Pto. de fusión: 121…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682411
Núm. CAS: 137088-51-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III