Methyl-2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
OR1236-5G
APOSOR1236-5GEA 183 EUR
APOSOR1236-5G
Methyl-2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Methyl-2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,6 g/mol
Pto. de fusión: 108…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00117906
Núm. CAS: 89793-11-3