6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR1246-1G OR1246-5G
APOSOR1246-1GEA 72.5 EUR
APOSOR1246-1G APOSOR1246-5G
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Formula: C₅H₃ClN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173802
Núm. CAS: 23576-81-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR