4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Pyrrolidin-2-ylpyridine
OR12517-250MG
APOSOR12517-250MGEA 33.5 EUR
APOSOR12517-250MG
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Formula: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862536
Núm. CAS: 128562-25-4