Ácido 4-hidroxi-2-quinolinacarboxílico hidrato

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR12784-1G OR12784-5G
APOSOR12784-1GEA 23.2 EUR
APOSOR12784-1G APOSOR12784-5G
Ácido 4-hidroxi-2-quinolinacarboxílico hidrato
Ácido 4-hidroxi-2-quinolinacarboxílico hidrato
Formula: C₁₀H₇NO₃·xH₂O
Pto. de fusión: 275 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006753
Núm. CAS: 345909-35-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR