3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1302-250MG
APOSOR1302-250MGEA 24.8 EUR
APOSOR1302-250MG
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Formula: C₅H₇NO₂
Pto. Ebullición: 78…80 °C/0,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085129
Núm. CAS: 35166-33-7