2-Amino-5-cloropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloropyridin-2-amine, 5-Chloro-2-pyridylamine
OR13201-100G
APOSOR13201-100GEA 23.2 EUR
APOSOR13201-100G
2-Amino-5-cloropiridina 98%
2-Amino-5-cloropiridina
Formula: C₅H₅ClN₂
MW: 128.56 g/mol
Pto. Ebullición: 127…128 °C/11mmHg
Pto. de fusión: 135…138 °C
Pto. de inflamación: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006324
Núm. CAS: 1072-98-6
EINECS: 214-020-4