Ácido 3-amino-4-clorofenilborónico, pinacol éster 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR1336-1G OR1336-250MG OR1336-5G
APOSOR1336-1GEA 183 EUR
APOSOR1336-1G APOSOR1336-250MG APOSOR1336-5G
Ácido 3-amino-4-clorofenilborónico, pinacol éster 98%
Ácido 3-amino-4-clorofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₇BClNO₂
Pto. de fusión: 142…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659926
Núm. CAS: 850567-56-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR