2-Cloro-4-metilpiridina

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Cloro-4-picolina

OR13604-100G OR13604-500G
APOSOR13604-100GEA 43.5 EUR
APOSOR13604-100G APOSOR13604-500G
2-Cloro-4-metilpiridina
2-Cloro-4-metilpiridina
Formula: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Pto. Ebullición: 194…195 °C
Pto. de fusión: 115
Densidad: 1.142 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023418
Núm. CAS: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR