Pyridine hydrobromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR13635-500G
APOSOR13635-500GEA 33.5 EUR
APOSOR13635-500G
Pyridine hydrobromide 97%
Pyridine hydrobromide
Formula: C₅H₅N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012801
Núm. CAS: 18820-82-1