2,6-Diaminopiridina

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR13639-100G OR13639-500G
APOSOR13639-100GEA 102 EUR
APOSOR13639-100G APOSOR13639-500G
2,6-Diaminopiridina
2,6-Diaminopiridina
Formula: C₅H₇N₃
MW: 109.13 g/mol
Pto. Ebullición: 285 °C
Pto. de fusión: 117…122 °C
Pto. de inflamación: 155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006329
Núm. CAS: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR