Tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-ona

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR13656-100G OR13656-25G
APOSOR13656-100GEA 24.8 EUR
APOSOR13656-100G APOSOR13656-25G
Tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-ona
Tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-ona
Formula: C₆H₁₂N₂O
Pto. Ebullición: 246…247 °C
Pto. de fusión: –22,99 °C
Densidad: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006550
Núm. CAS: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR