2-Amino-3-nitrofenol

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Hydroxy-6-nitroaniline

OR14485-25G
APOSOR14485-25GEA 26.1 EUR
APOSOR14485-25G
2-Amino-3-nitrofenol
2-Amino-3-nitrofenol
Formula: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Pto. de fusión: 212…213 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010875
Núm. CAS: 603-85-0
EINECS: 210-060-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR