Boc-D-Tic-OH
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-D-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
OR14588-250MG
APOSOR14588-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR14588-250MG
Boc-D-Tic-OH
Boc-D-Tic-OH
Formula: C₁₅H₁₉NO₄
MW: 277.32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143818
Núm. CAS: 115962-35-1