Fmoc-D-Tic-OH
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Fmoc-D-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
OR14590-25G
APOSOR14590-25GEA 81.2 EUR
APOSOR14590-25G
Fmoc-D-Tic-OH
Fmoc-D-Tic-OH
Formula: C₂₅H₂₁NO₄
MW: 399.446 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00144345
Núm. CAS: 130309-33-0