Fmoc-D-allylglycine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: D-2-Allylglycine, N-FMOC protected, Fmoc-D-Gly(allyl)-OH
OR14673-5G
APOSOR14673-5GEA 114 EUR
APOSOR14673-5G
Fmoc-D-allylglycine 98%
Fmoc-D-allylglycine
Formula: C₂₀H₁₉NO₄
MW: 337.38 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01311776
Núm. CAS: 170642-28-1