[2-(Thien-2-yl)pyrimidin-5-yl]methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-[5-(Hydroxymethyl)pyrimidin-2-yl]thiophene, 5-(Hydroxymethyl)-2-(thien-2-yl)pyrimidine
OR14895-250MG
APOSOR14895-250MGEA 232 EUR
APOSOR14895-250MG
[2-(Thien-2-yl)pyrimidin-5-yl]methanol 97%
[2-(Thien-2-yl)pyrimidin-5-yl]methanol
Formula: C₉H₈N₂OS
MW: 192,238 g/mol
Pto. de fusión: 115,5…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09863233
Núm. CAS: 921939-13-1