2,5-Dibromotiofeno > 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR14924-100G
APOSOR14924-100GEA 21.9 EUR
APOSOR14924-100G
2,5-Dibromotiofeno > 98%
2,5-Dibromotiofeno
Formula: C₄H₂Br₂S
MW: 241,93 g/mol
Pto. Ebullición: 210…212 °C
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 2,147 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005420
Núm. CAS: 3141-27-3
EINECS: 221-547-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II