2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)benzenol

Proveedor: Apollo Scientific

OR15181-1G OR15181-5G
APOSOR15181-1GEA 270 EUR
APOSOR15181-1G APOSOR15181-5G
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)benzenol
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)benzenol
Formula: C₁₇H₃₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08443977
Núm. CAS: 924868-92-8

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR