4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
OR15311-500MG
APOSOR15311-500MGEA 336 EUR
APOSOR15311-500MG
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carbohydrazide
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carbohydrazide
Formula: C₆H₈BrN₃O
Pto. de fusión: 166…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07838416
Núm. CAS: 875163-57-8