3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15454-250MG
APOSOR15454-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR15454-250MG
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)aniline
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)aniline
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 72…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020904
Núm. CAS: 51226-14-3