1-(2-Furyl)-2,2-dimethyl-1,3-propanediol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(1,3-Dihydroxy-2,2-dimethylprop-1-yl)furan
OR15495-500MG
APOSOR15495-500MGEA 560 EUR
APOSOR15495-500MG
1-(2-Furyl)-2,2-dimethyl-1,3-propanediol
1-(2-Furyl)-2,2-dimethyl-1,3-propanediol
Formula: C₉H₁₄O₃
MW: 170,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00720174
Núm. CAS: 4946-64-9