5-Bromo-2-(isopropylamino)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Bromopyrimidin-2-yl)isopropylamine
OR15515-250MG
APOSOR15515-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR15515-250MG
5-Bromo-2-(isopropylamino)pyrimidine
5-Bromo-2-(isopropylamino)pyrimidine
Formula: C₇H₁₀BrN₃
MW: 216.0784 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00483159
Núm. CAS: 77476-95-0