5-Bromo-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-bromo-2-methylsulphonylpyrimidine, Pyrimidine, 5-bromo-2-(methylsulphonyl)-
OR15516-1G
APOSOR15516-1GEA 29 EUR
APOSOR15516-1G
5-Bromo-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
5-Bromo-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
Formula: C₅H₅BrN₂O₂S
MW: 237,071 g/mol
Pto. de fusión: 131…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00508247
Núm. CAS: 38275-48-8