Methyl-2-chlorothiazole-5-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15543-1G
APOSOR15543-1GEA 24.8 EUR
APOSOR15543-1G
Methyl-2-chlorothiazole-5-carboxylate 97%
Methyl-2-chlorothiazole-5-carboxylate
Formula: C₅H₄ClNO₂S
Pto. de fusión: 44…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09265500
Núm. CAS: 72605-86-8