1-Boc-3-methylpiperazine 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR15641-1G OR15641-5G
APOSOR15641-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15641-1G APOSOR15641-5G
1-Boc-3-methylpiperazine 97%
1-Boc-3-methylpiperazine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001706
Núm. CAS: 120737-59-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR