(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR15672-1G OR15672-5G
APOSOR15672-1GEA 36.4 EUR
APOSOR15672-1G APOSOR15672-5G
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03839877
Núm. CAS: 140645-24-5

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR