2-Cloro-5-iodopiridina 98+%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR15739-100G OR15739-25G
APOSOR15739-100GEA 161 EUR
APOSOR15739-100G APOSOR15739-25G
2-Cloro-5-iodopiridina 98+%
2-Cloro-5-iodopiridina
Formula: C₅H₃ClIN
Pto. de fusión: 95…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863635
Núm. CAS: 69045-79-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR