4-[4-(3-Oxobutyl)phenoxy]benzonitrile

Proveedor: Apollo Scientific

OR15758-10G OR15758-1G OR15758-5G
APOSOR15758-10GEA 630 EUR
APOSOR15758-10G APOSOR15758-1G APOSOR15758-5G
4-[4-(3-Oxobutyl)phenoxy]benzonitrile
4-[4-(3-Oxobutyl)phenoxy]benzonitrile
Formula: C₁₇H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11035754
Núm. CAS: 189120-04-5

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR