2,4-Dichloro-5-nitropyridine 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR15939-5G OR15939-25G
APOSOR15939-5GEA 78.3 EUR
APOSOR15939-5G APOSOR15939-25G
2,4-Dichloro-5-nitropyridine 97%
2,4-Dichloro-5-nitropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368834
Núm. CAS: 4487-56-3

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR