Sulfato de sodio y octilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16472-25G
APOSOR16472-25GEA 148 EUR
APOSOR16472-25G
Sulfato de sodio y octilo 99%
Sulfato de sodio y octilo
Formula: C₈H₁₇NaO₄S
Pto. de fusión: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007470
Núm. CAS: 142-31-4